Learn More
Hanna Instruments™ Medidor de pH/ORP/temperatura de sobremesa HI-122-02 con impresora
Código de producto. 11785645
Change view
Click to view available options
Intervalo (pH):
Desde -2 hasta 16,00
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Intervalo (pH) unitSize
11785645 Desde -2 hasta 16,00 1 PCS
1 options
Código de producto. 11785645
Marca: Hanna Instruments™ HI12202
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este medidor ofrece una medición exacta del pH con la función añadida de una impresora integrada. Además de la resolución milesimal y compensación automática de temperatura, HI-122-02 se suministra con el sistema Calibration Check™ que evalúa el estado y funcionamiento del electrodo en relación con la calibración.
  • Impresora integrada
  • Sistema Calibration Check™
  • Calibración de 5 puntos
  • Cumple la norma GLP
  • Diámetro: 203 mm (8 in)
Especificaciones
Exactitud (ORP) ±0,2 mV (±699,9 mV)/±0,5 mV (±999,9 mV)/±1 mV (±2000 mV)
Exactitud (pH) ±0,01/±0,002
Calibración Automático, hasta 5 puntos con 7 valores memorizados y 2 tampones personalizados
Puntos de calibración (pH) 1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45
Intervalo de detección De -2 °C a +16,00 °C
Tipo de pantalla LCD
Intervalo (mV) ±999,9 mV; ±2000 mV
Intervalo (pH) Desde -2 hasta 16,00
Resolución (pH) 0,01/0,001
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +120 °C
Incluye Cable de 1 m
Entradas BNC
Modelo HI12202
Fuente de alimentación 12 VDC
Tipo de producto Medidor de pH/ORP/temperatura
Intervalo (ORP) ±999,9/±2000 mV
Intervalo (mV relativos) ± 2000 mV
Resolución (mV) 0,1/1 mV
Resolución (ORP) 0,1/1 mV
Exactitud de temperatura ± 0,4 °C
Compensación de la temperatura Automático o manual, de -20,0 °C a +120 °C
Calibración de la sonda de temperatura HI 7662-T
Resolución de temperatura 0,1 °C
Anchura (imperial) 11 in
Anchura (métrico) 280 mm
Altura (imperial) 3,3 in
Altura (métrico) 84 mm
Peso (métrico) 1,8 kg
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz