Learn More
Mettler Toledo™ Medidor de pH SevenDirect SD20
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17531006 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Kit SevenDirect SD20
Kit SevenDirect SD20 HA
Kit SevenDirect SD20 Organic
Kit SevenDirect SD20 Pure H2O
Kit de agitador SevenDirect SD20
Kit de bajo volumen SevenDirect SD20
Kit de sólidos SevenDirect SD20
Kit viscoso SevenDirect SD20
SevenDirect SD20, solo medidor
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
17531006 Kit SevenDirect SD20 HA cada uno
17570996 SevenDirect SD20, solo medidor cada uno
17511006 Kit SevenDirect SD20 cada uno
17541006 Kit SevenDirect SD20 Organic cada uno
17551006 Kit SevenDirect SD20 Pure H2O cada uno
17561006 Kit de sólidos SevenDirect SD20 cada uno
17571006 Kit viscoso SevenDirect SD20 cada uno
17581006 Kit de bajo volumen SevenDirect SD20 cada uno
17521006 Kit de agitador SevenDirect SD20 cada uno
9 options
Código de producto. 17531006
Marca: Mettler Toledo™ 30671556
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The SevenDirect SD20 is an accurate and flexible benchtop meter for the determination of pH and ORP. The instrument is the replacement of the SevenCompact and is delivered with an EasyPlace sensor arm.
  • Dominado en poco tiempo
  • La gran pantalla táctil a color proporciona una medición directa y una fácil entrada de datos
  • Las instrucciones orientan a los usuarios a través del proceso de calibración del sensor
  • Realice un seguimiento de los registros
  • El instrumento almacena datos como marca de tiempo, id. de muestra y sensor con cada medición, e imprime o exporta registros automáticamente
  • Lo suficientemente resistente
  • El compartimento del conector cerrado y la cubierta reemplazable mantienen el instrumento a salvo del polvo y los derrames, incluso con los sensores conectados (IP54 en uso)
  • Sensor de pH químicamente resistente
  • InLab Routine-Pro ISM es un sensor de temperatura/pH recargable para muchas aplicaciones hecho de vidrio químicamente resistente
  • El vidrio de membrana HA minimiza los errores alcalinos y lo hace especialmente adecuado para medir valores de pH elevados
  • Brazo portaelectrodos para un funcionamiento eficaz
  • El brazo portaelectrodos EasyPlace facilita la colocación del sensor en el recipiente de muestras o tampón
  • Las posiciones específicas para la limpieza y el almacenamiento respaldan el manejo correcto del sensor
  • Los movimientos verticales y horizontales facilitan el posicionamiento preciso, incluso con una sola mano
  • Ajustes fundamentales de protección
  • Una gestión de usuarios de dos niveles protege la configuración más importante
  • Los operadores conservan la flexibilidad de establecer preferencias individuales como el idioma y el brillo de la pantalla
  • La pantalla se adapta a sus necesidades
  • Vea información de medición detallada en una pantalla de medición, o céntrese solo en el resultado y maximice la legibilidad con el modo uFocus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Instrument, power s upply, protective cover, Get Started guide, electrode holder EasyPlace, appropriate electrode, calibration solutions, EasyMix magnatic stirrer
Exactitud (temperatura) ±0,1 °C a entre 0 °C y 100 °C
Exactitud (mV) 0.002
Exactitud (pH) 0.002
Detalles de gestión de datos PC, impresora, memoria USB
Measurement Modes pH with mV and Temperature
Calibración Linear/Segmented
Intervalo (pH) -2 to 20
Resolución (pH) 0,001, 0,01, 0,1
Intervalo (mV) Desde -2000 hasta 2000
Resolución (mV) 0,1; 0,01
Calibration Points Up to 5
Intervalo de temperatura (métrico) De -30 °C a +130 °C
Intervalo de temperatura (imperial) -22°F to +266°F
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Tipo de pantalla TFT, 17,8 cm (7 pulg) a color
Backlight Option Yes
Memoria 2000 mediciones estándar
Puntos de datos 2000
Tipo de función de registro Automatic, Manual
Clasificación IP IP54
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 195 x 205 x 65 mm
Peso (métrico) 850 g
Peso (imperial) 1.9 lb.
Canales 2
Sensor de temperatura InLab Routine-Pro ISM pH/Temperature Sensor
Tipo Kit SevenDirect SD20 HA