Learn More
Mettler Toledo™ Medidor de pH/iones SevenDirect SD50
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-9707003 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de sonda:
Expert Pro-ISM
Fluoruro perfectION
Micro Pro-ISM
No incluida
Pure Pro-ISM
Routine Pro ISM
Science Pro ISM
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de sonda unitSize
17590996 No incluida cada uno
17510996 Expert Pro-ISM cada uno
17530996 Routine Pro ISM cada uno
17540996 Science Pro ISM cada uno
17550996 Pure Pro-ISM cada uno
17560996 Micro Pro-ISM cada uno
17520996 Fluoruro perfectION cada uno
7 options
Código de producto. 17590996
Marca: Mettler Toledo™ 30671552
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The SevenDirect SD50 is an accurate and flexible benchtop meter for the determination of pH, ORP and ion concentrations. The instrument is the replacement of the SevenCompact and is delivered with an EasyPlace sensor arm.
  • Dominado en poco tiempo
  • La gran pantalla táctil a color proporciona una medición directa y una fácil entrada de datos
  • Las instrucciones orientan a los usuarios a través del proceso de calibración del sensor
  • Realice un seguimiento de los registros
  • El instrumento almacena datos como marca de tiempo, id. de muestra y sensor con cada medición, e imprime o exporta registros automáticamente
  • Lo suficientemente resistente
  • El compartimento del conector cerrado y la cubierta reemplazable mantienen el instrumento a salvo del polvo y los derrames, incluso con los sensores conectados (IP54 en uso)
  • Brazo portaelectrodos para un funcionamiento eficaz
  • El brazo portaelectrodos EasyPlace facilita la colocación del sensor en el recipiente de muestras o tampón
  • Las posiciones específicas para la limpieza y el almacenamiento respaldan el manejo correcto del sensor
  • Los movimientos verticales y horizontales facilitan el posicionamiento preciso, incluso con una sola mano
  • Ajustes fundamentales de protección
  • Una gestión de usuarios de dos niveles protege la configuración más importante
  • Los operadores conservan la flexibilidad de establecer preferencias individuales como el idioma y el brillo de la pantalla
  • La pantalla se adapta a sus necesidades
  • Vea información de medición detallada en una pantalla de medición, o céntrese solo en el resultado y maximice la legibilidad con el modo uFocus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud (iones) 0,5 %
Exactitud (mV) 0.1
Exactitud (pH) 0.002
Detalles de gestión de datos PC; impresora; memoria USB
Descripción SevenDirect SD50, solo medidor
Canales Monocanal
Tipo de pantalla TFT a color de 17,8 cm (7 pulg)
Clasificación IP IP54
Measurement Modes pH
Intervalo (mV) -2000 - 2000mV
Intervalo (pH) -2.000 to 20.000
Resolución (pH) 0,1; 0,01; 0,001
Intervalo de temperatura (métrico) De -30 °C a +130 °C
Memoria 2000 mediciones estándar
Tipo de sonda No incluida
Tipo de producto Solo medidor
Intervalo (iones) De -2.000 a 20 000 pX; de 0 a 999 999 mg/l (ppm)
Resolución (iones) 3 o 4 dígitos (intervalo automático)
Resolución (mV) 0,1; 1
Resolución (ORP) 0,1; 1
Exactitud de temperatura ±0,1 °C a entre 0 °C y 100 °C
Intervalo de temperatura (imperial) -22°F to +266°F
Resolución de temperatura 0,1 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 195 x 205 x 65 mm
Peso (imperial) 1.9 lb.
Peso (métrico) 850 g