Descripción
- Dominado en poco tiempo
- La gran pantalla táctil a color proporciona una medición directa y una fácil entrada de datos
- Las instrucciones orientan a los usuarios a través del proceso de calibración del sensor
- Realice un seguimiento de los registros
- El instrumento almacena datos como marca de tiempo, id. de muestra y sensor con cada medición, e imprime o exporta registros automáticamente
- Lo suficientemente resistente
- El compartimento del conector cerrado y la cubierta reemplazable mantienen el instrumento a salvo del polvo y los derrames, incluso con los sensores conectados (IP54 en uso)
- Sensor de pH químicamente resistente
- InLab Routine-Pro ISM es un sensor de temperatura/pH recargable para muchas aplicaciones hecho de vidrio químicamente resistente
- El vidrio de membrana HA minimiza los errores alcalinos y lo hace especialmente adecuado para medir valores de pH elevados
- Brazo portaelectrodos para un funcionamiento eficaz
- El brazo portaelectrodos EasyPlace facilita la colocación del sensor en el recipiente de muestras o tampón
- Las posiciones específicas para la limpieza y el almacenamiento respaldan el manejo correcto del sensor
- Los movimientos verticales y horizontales facilitan el posicionamiento preciso, incluso con una sola mano
- Ajustes fundamentales de protección
- Una gestión de usuarios de dos niveles protege la configuración más importante
- Los operadores conservan la flexibilidad de establecer preferencias individuales como el idioma y el brillo de la pantalla
- La pantalla se adapta a sus necesidades
- Vea información de medición detallada en una pantalla de medición, o céntrese solo en el resultado y maximice la legibilidad con el modo uFocus
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud (iones) | 0,5 % |
| Exactitud (mV) | 0.1 |
| Exactitud (pH) | 0.002 |
| Detalles de gestión de datos | PC; impresora; memoria USB |
| Descripción | Kit SevenDirect SD50 HA |
| Canales | Monocanal |
| Tipo de pantalla | TFT a color de 17,8 cm (7 pulg) |
| Clasificación IP | IP54 |
| Measurement Modes | pH |
| Intervalo (mV) | -2000 - 2000mV |
| Mostrar más |