Learn More
Thermo Scientific™ Tampones de gradientes de pH
Código de producto. 15105634
Change view
Click to view available options
Descripción:
Kit básico de gradiente de pH CX-1;
125 ml de tampón A + 125 ml de tampón B
Columna MAbPac SCX-10 (10 μm, 4 × 250 mm)
Kit de alta resolución de gradiente de pH CX-1;
125 ml de tampón A + 125 ml de tampón B
Columna MAbPac SCX-10 (5 μm, 4 × 250 mm)
Kit de alto rendimiento de gradiente de pH CX-1;
125 ml de tampón A + 125 ml de tampón B
Columna MAbPac SCX-10 (5 μm, 4 × 50 mm)
Kit de tampones de gradiente de pH CX-1;
125 ml de tampón A + 125 ml de tampón B
Kit de tampones de gradiente de pH CX-1;
250 ml de tampón A + 250 ml de tampón B
Tampón A de gradiente de pH CX-1 de Tubulin Tracker
Tampón B de gradiente de pH CX-1
Cantidad:
125 mL
125 ml + 125 ml
1 l
250 mL
250 ml + 250 ml
500 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
125 ml
250 ML
500 ml
Código de producto. Descripción Cantidad unitSize
15105634 Kit de alta resolución de gradiente de pH CX-1;
125 ml de tampón A + 125 ml de tampón B
Columna MAbPac SCX-10 (5 μm, 4 × 250 mm)
125 ml + 125 ml 125 ml
15125624 Tampón A de gradiente de pH CX-1 de Tubulin Tracker 125 mL 125 ml
15135624 Tampón B de gradiente de pH CX-1 125 mL 125 ml
15165624 Kit de tampones de gradiente de pH CX-1;
125 ml de tampón A + 125 ml de tampón B
125 ml + 125 ml 125 ml
15145624 Tampón A de gradiente de pH CX-1 de Tubulin Tracker 250 mL 250 ML
15155624 Tampón B de gradiente de pH CX-1 250 mL 250 ML
15121206 Kit de tampones de gradiente de pH CX-1;
250 ml de tampón A + 250 ml de tampón B
250 ml + 250 ml 250 ML
15870452 Tampón A de gradiente de pH CX-1 de Tubulin Tracker 500 mL 500 ml
15880452 Tampón B de gradiente de pH CX-1 500 mL 500 ml
15195624 Kit básico de gradiente de pH CX-1;
125 ml de tampón A + 125 ml de tampón B
Columna MAbPac SCX-10 (10 μm, 4 × 250 mm)
125 ml + 125 ml 125 ml
15185624 Kit de alto rendimiento de gradiente de pH CX-1;
125 ml de tampón A + 125 ml de tampón B
Columna MAbPac SCX-10 (5 μm, 4 × 50 mm)
125 ml + 125 ml 125 ml
18097811 Tampón B de gradiente de pH CX-1 1 l 1 litro
12 options
Código de producto. 15105634
Marca: Thermo Scientific™ 083272
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Gradientes sólidos y reproducibles que son aplicables a una amplia gama de anticuerpos monoclonales (MAb) y están listos para su uso con sistemas y columnas para LC existentes, sin la necesidad de formular fases móviles.
Consiga gradientes de HPLC reproducibles, rápidos y sólidos con los tampones de gradiente de pH Thermo Scientific™ CX-1. Estos tampones, fáciles de optimizar y automatizar, son aplicables a las separaciones de HPLC de la mayoría de los biofármacos con anticuerpos monoclonales (mAb). Los tampones de gradiente de pH CX-1 están listos para su uso con columnas para HPLC existentes, sin la necesidad de formular fases móviles. Los tampones CX-1 ahorran tiempo en el desarrollo de métodos y facilitan la transferencia de métodos para el aseguramiento y control de la calidad para una amplia gama de variantes de carga mAb a través de un enfoque genérico basado en HPLC de la caracterización de mAb, sin necesidad de realizar ajustes en la fase móvil que requieran mucho tiempo.
Se pueden utilizar soluciones tamponadas de pH para generar gradientes de pH lineal altamente reproducible en la cromatografía de intercambio catiónico.
  • Gradientes sólidos y reproducibles
  • Predicción del pH de moléculas
  • Optimización sencilla de métodos
  • Automatización sencilla
  • Aplicable a la mayoría de MAb
A diferencia de la cromatografía de intercambio catiónico tradicional que utiliza gradientes de sales, es posible predecir el pH y la retención esperados de las variantes de carga y utilizar un intervalo de pH estrecho para obtener una separación de mayor resolución.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de alta resolución de gradiente de pH CX-1;
125 ml de tampón A + 125 ml de tampón B
Columna MAbPac SCX-10 (5 μm, 4 × 250 mm)
Para utilizar con (equipo) Sistemas y columnas para LC
Tipo Kit de alta resolución de gradientes de pH CX-1
Incluye MAbPac SCX-10 Column (5 μm, 4 x 250 mm)
pH Desde 5,6 hasta 10,2
Cantidad 125 ml + 125 ml
Línea de productos Thermo Scientific