Learn More
SI Analytics™ pH Glass Electrode with Screw Plug Head
Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Tipos de conector:
Cabezal de cierre de rosca
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- pH glass electrodes
- With screw plug head
- Glass shaft
- Ag/AgCl-reference system
- Sphere membrane
- S-glass
- Zeropoint pH = 7.0
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Cabezal de cierre de rosca |
| Material | Vidrio S |
| Intervalo de pH | 2 to 14 |
| Membrana | Sphere |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 10°C to 135°C |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 12 mm |