Learn More
Crison™ Electrodo de pH universal 50 15 T con sensor Pt. 1000
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 0 a 14
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El electrolito CRISOLYT G con glicerina evita la reacción entre KCI y las proteínas, por lo que es perfecto para la investigación de muestras
- La vida útil media del producto es de aproximadamente un año dependiendo de las condiciones de trabajo
- Intervalo de medición pH de 0 a 14
- Temperaturas de funcionamiento de −10 °C a +100 °C
- Cartucho del elemento de referencia con barrera de iones de Ag
- Profundidad de inmersión mínima de 18mm
- Las aplicaciones incluyen muestras que contienen proteínas, mediciones a temperaturas extremas y mediciones con cambios rápidos de temperatura o muy alcalinas
- Las limitaciones incluyen muestras viscosas o muestras con coloides y agua destilada
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Electrodo de pH |
| Para utilizar con (aplicación) | Mide muestras con proteínas y cambios repentinos en la temperatura o alcalinos; ideal para investigación |
| Incluye | Diafragma: Cerámico, 3; electrolito: CRISOLYT G |
| Material | Vidrio |
| Modelo | 50 15 T |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Tipo de sonda | Temperatura de Pt. 1000 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De -10 °C a +100 °C |