Descripción
La respuesta, la precisión y la vida útil de los electrodos de pH se pueden mejorar sustancialmente mediante el manejo, la limpieza y el almacenamiento correctos. Diseñadas para el mantenimiento rutinario de equipos, estas soluciones son seguras de usar con cualquier electrodo sensible. Las soluciones de almacenamiento de electrodos están hechas de cloruro de potasio, no contienen iones de plata y son adecuadas para todos los electrodos BlueLine.
Especificaciones
Especificaciones
| Composición | Solución de cloruro de potasio, sin iones de plata |
| Concentración | 3 mol/l KCl |
| Para utilizar con (equipo) | Electrodos de pH y de referencia, todos los electrodos BlueLine |
| Tipo de solución de llenado | Cámara de almacenamiento |
| Cantidad | 1000 ml |