Learn More
Cole-Parmer™ Electrodo de pH Jenway™
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 0 a 14
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Alcanzan rápidamente el equilibrio
- Tiempos de respuesta considerablemente reducidos
- Reproducibilidad mucho mayor
- Deriva a largo plazo reducida considerablemente
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 120 x 12 mm |
| Tipo | Electrodo combinado de pH |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de aceites, biocombustibles, muestras no acuosas y tampones Tris |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 80 °C |