Learn More
Fisherbrand™ Electrodo de pH
Código de producto. 11785628 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
102 mm
115 mm
120 mm
152 mm
225 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11785628 115 mm cada uno
11759748 102 mm 1 PCS
11755618 120 mm cada uno
11765618 225 mm cada uno
11739738 152 mm cada uno
5 options
Código de producto. 11785628
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This unique maintenance free solid electrolyte pH electrode for measurement up to 110 ° C and 10 bar, is ideal for industrial applications.
  • Electrodo de pH de electrolito sólido sin mantenimiento para mediciones de hasta 110 ° C y 10 bar
  • Esterilizable en autoclave, 121 °C
  • Longitud 12 o 22,5 cm
  • Rosca externa PG 13,5 para montaje en línea
  • Ideal para aplicaciones industriales
Especificaciones
Longitud (métrico) 115 mm