Learn More
Fisherbrand™ Electrodo de pH
Código de producto. 11739738 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
102 mm
115 mm
120 mm
152 mm
225 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11739738
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This unique maintenance free solid electrolyte pH electrode for measurement up to 110 ° C and 10 bar, is ideal for industrial applications.
  • Electrodo de pH de alta temperatura
  • Electrodo de pH sin mantenimiento con rosca MNPT de 19 mm (3/4 ") para la instalación en línea de hasta 7 bar y 100 °C
  • Estructura en Kynar para una mejor resistencia química con junta doble de cerámica que no se ve afectada por la contaminación
  • Se suministra con cable de 3 m y enchufe BNC
Especificaciones
Descripción Electrodo de pH de alta temperatura
Incluye Cable de 3 m y conector BNC
Longitud (métrico) 152 mm