Learn More
Hanna Instruments™ Controlador de pH y bomba de dosificación
Descripción
Ampliamente utilizado en placas, tratamiento de aguas residuales, tratamiento de agua y piscinas, el BL7916 proporciona una instalación cómoda, un uso sencillo y máxima fiabilidad.
- Instalación sencilla: Diseñado con orificios de montaje integrados en la base, controles frontales y conjuntos de bomba
- Dosificación proporcional: Reduce la velocidad de brazada a medida que el valor medido se aproxima al punto seleccionado por el usuario, lo que evita la sobredosificación
- Construcción resistente: Carcasa de polipropileno reforzado con fibra resistente con grado de protección IP55; piezas con contacto químico fabricadas con PVDF, FPM/FKM y PTFE
- Salida de registrador aislada: Para mejorar la resolución de problemas y la capacidad de registrar datos mientras supervisa la aplicación
- Acción de bombeo simple: Un solenoide de desplazamiento positivo con pocas piezas móviles sin piezas giratorias, engranajes o levas para reducir drásticamente los fallos mecánicos
- Contactos de dosificación auxiliar: Permite al usuario conectar un mezclador o una bomba de cebado que se activa solo cuando la bomba está dosificando
Especificaciones de la bomba de dosificación química:
- Punto de ajuste del relé de alarma: 1 aislado, 2 A, máx 240 V, carga resistiva, 1 000 000 recorridos
- Control de dosificación: proporcional, ácido o base, seleccionable por el usuario
- Señal de salida analógica: 4-20 mA (aislado)
- Terminales de dosificación: 1 aislado, 2 A, máx 240 V, carga resistiva, 1 000 000 recorridos
- Protección contra la sobretensión: Fusible 250 V
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Medidor de pH y bomba de dosificación química |
| Incluye | Válvulas de succión LPDE de 7 m, tubos de descarga de polietileno, cable de alimentación de 115 V e instrucciones |
| Exactitud (pH) | ± 0,01 |
| Calibración | Desviación: ±1 pH con recortador; pendiente: Del 85 a 115 % con recortador |
| Intervalo (pH) | Desde 0,00 hasta 14,00 |
| Resolución (pH) | 0,01 |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Clasificación IP | IP55 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 221 × 142 × 181 mm |
| Peso (métrico) | 5 kg |
| Mostrar más |