Learn More
SI Analytics™ Electrodo combinado de pH
Código de producto. 10492452 Tienda SI Analytics Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
170 mm
320 mm
500 mm
600 mm
Junta:
Diafragma cerámico
Diafragma de platino
Diafragma para junta esmerilada
Intervalo de temperatura (métrico):
De -5 °C a +100 °C
De 0 °C a 100 °C
De 0 °C a 40 °C
De 10 °C a 40 °C
Material:
Vidrio A
Vidrio H
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Junta Intervalo de temperatura (métrico) Material unitSize
10492452 500 mm Diafragma de platino De 0 °C a 100 °C Vidrio H cada uno
10558281 120 mm Diafragma cerámico De -5 °C a +100 °C Vidrio A cada uno
10342911 120 mm Diafragma de platino De -5 °C a +100 °C Vidrio A cada uno
10131721 170 mm Diafragma cerámico De 0 °C a 100 °C Vidrio H cada uno
10383001 170 mm Diafragma cerámico De -5 °C a +100 °C Vidrio A 1 PCS
10040171 170 mm Diafragma para junta esmerilada De 0 °C a 100 °C Vidrio H cada uno
10622832 170 mm Diafragma para junta esmerilada De 0 °C a 40 °C Vidrio A cada uno
10131831 170 mm Diafragma para junta esmerilada De 10 °C a 40 °C Vidrio A cada uno
10434261 170 mm Diafragma para junta esmerilada De -5 °C a +100 °C Vidrio A 1 PCS
10057790 170 mm Diafragma de platino De -5 °C a +100 °C Vidrio A cada uno
10189750 170 mm Diafragma de platino De 0 °C a 100 °C Vidrio H cada uno
10408992 320 mm Diafragma cerámico De 0 °C a 100 °C Vidrio H cada uno
10403891 320 mm Diafragma de platino De 0 °C a 100 °C Vidrio H cada uno
10092812 600 mm Diafragma de platino De 0 °C a 100 °C Vidrio H cada uno
10129052 170 mm Diafragma para junta esmerilada De 0 °C a 100 °C Vidrio H 1 PCS
15 options
Código de producto. 10492452
Marca: SI Analytics™ 285092583
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Electrodos de alta gama sólidos y fiables que garantizan no solo mediciones de alta precisión, estabilidad y una larga vida útil, sino que también son muy adaptables a las tareas de medición.
  • Electrodos de alta gama probados para tareas de medición exigentes
  • Sistema de referencia Silamid™ de unión doble para una adquisición rápida y estable de valores medidos y para una mayor vida útil del electrodo
  • La máxima versatilidad de los electrodos de pH se logra gracias a una amplia selección de uniones, tipos y formas de vidrio de membrana, longitudes y diámetros de eje, juntas esmeriladas, conexiones de enchufe y sensores de temperatura integrados
  • Cada electrodo combinado de pH se suministra con un número de serie individual y un certificado de calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector Cabezal de enchufe
Junta Diafragma de platino
Material Vidrio H
Intervalo de pH De 0 a 14
Tipo Electrodo combinado de pH
Referencia interna Silamid™
Membrana Sphere
Modelo H 61-500
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Longitud (métrico) 500 mm
Diámetro (métrico) 12 mm