Learn More
SI Analytics™ Electrodo combinado de pH
Código de producto. 10189750 Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
170 mm
320 mm
500 mm
600 mm
Junta:
Diafragma cerámico
Diafragma de platino
Diafragma para junta esmerilada
Intervalo de temperatura (métrico):
De -5 °C a +100 °C
De 0 °C a 100 °C
De 0 °C a 40 °C
De 10 °C a 40 °C
Material:
Vidrio A
Vidrio H
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10189750
Marca: SI Analytics™ 285100207
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Electrodos de alta gama sólidos y fiables que garantizan no solo mediciones de alta precisión, estabilidad y una larga vida útil, sino que también son muy adaptables a las tareas de medición.
  • Electrodos de alta gama probados para tareas de medición exigentes
  • Sistema de referencia Silamid™ de unión doble para una adquisición rápida y estable de valores medidos y para una mayor vida útil del electrodo
  • La máxima versatilidad de los electrodos de pH se logra gracias a una amplia selección de uniones, tipos y formas de vidrio de membrana, longitudes y diámetros de eje, juntas esmeriladas, conexiones de enchufe y sensores de temperatura integrados
  • Cada electrodo combinado de pH se suministra con un número de serie individual y un certificado de calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector Cabezal de enchufe
Junta Diafragma de platino
Material Vidrio H
Intervalo de pH De 0 a 14
Tipo Electrodo combinado de pH
Referencia interna Silamid™
Membrana Sphere
Modelo H 61
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Longitud (métrico) 170 mm
Diámetro (métrico) 12 mm