Descripción
- Electrodos de alta gama probados para tareas de medición exigentes
- Sistema de referencia Silamid™ de unión doble para una adquisición rápida y estable de valores medidos y para una mayor vida útil del electrodo
- La máxima versatilidad de los electrodos de pH se logra gracias a una amplia selección de uniones, tipos y formas de vidrio de membrana, longitudes y diámetros de eje, juntas esmeriladas, conexiones de enchufe y sensores de temperatura integrados
- Cada electrodo combinado de pH se suministra con un número de serie individual y un certificado de calidad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Cabezal de enchufe |
| Junta | Diafragma de platino |
| Material | Vidrio A |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Tipo | Electrodo combinado de pH |
| Referencia interna | Silamid™ |
| Membrana | Sphere |
| Modelo | N 61 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -5 °C a +100 °C |
| Longitud (métrico) | 170 mm |
| Mostrar más |