Learn More
SI Analytics™ Electrodo combinado de pH
Electrodos de alta gama sólidos y fiables que garantizan no solo mediciones de alta precisión, estabilidad y una larga vida útil, sino que también son muy adaptables a las tareas de medición.
Marca: SI Analytics™ 285100231
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
Descripción
- Electrodos de alta gama probados para tareas de medición exigentes
- Sistema de referencia Silamid™ de unión doble para una adquisición rápida y estable de valores medidos y para una mayor vida útil del electrodo
- La máxima versatilidad de los electrodos de pH se logra gracias a una amplia selección de uniones, tipos y formas de vidrio de membrana, longitudes y diámetros de eje, juntas esmeriladas, conexiones de enchufe y sensores de temperatura integrados
- Cada electrodo combinado de pH se suministra con un número de serie individual y un certificado de calidad
Especificaciones
Cabezal de enchufe | |
Vidrio H | |
Electrodo combinado de pH | |
Sphere | |
De 0 °C a 100 °C | |
12 mm |
Diafragma para junta esmerilada | |
De 0 a 14 | |
Silamid™ | |
H 64 | |
170 mm |