Descripción
- Cuerpo de vidrio
- 3 juntas cerámicas
- Electrolito de gel
- Sistema de referencia Silamid™
- Membrana esférica
- Vidrio A
- Longitud: 120 mm; diám.: 12 mm
- De -5 a +80 °C
- pH de 0 a 14
- A 7780 NTC30 DIN N
- Sensor de temperatura NTC 30 kOhm
- Cable fijo de 1 m con conector tipo banana DIN + 4 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Junta | 3 juntas cerámicas |
| Material | Eje de vidrio A-Glass |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Para utilizar con (aplicación) | Mediciones de campo, producción de bebidas |
| Incluye | Sensor de temperatura NTC 30 kOhm, cable fijo de 1 m con conector tipo banana DIN + 4 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -5 °C a +80 °C |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 12 mm |