Learn More
Solución tampón, pH 7, coloreada, Chem-Lab
Description
Nivel de pH ±0,02 a la temperatura especificada:
- pH 7,13 a 0 °C
- pH 7,05 a 10 °C
- pH 7,00 a 20 °C
- pH 6,99 a 25 °C
- pH 6,98 a 30 °C
- pH 6,97 a 40 °C
- pH 6,96 a 50 °C
Specifications
Specifications
| Punto de ebullición | 100°C |
| Color | Verde |
| Densidad | 1.00g/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso en laboratorio, mediciones de pH |
| pH | 7.00 |
| Forma física | Líquida |
| Cantidad | 100 mL |
| Tipo de solución | Tampón de pH |
| Formulación | Fosfato |
| Olor | Odorless |
| Show More |