Learn More
Soluciones tampón de pH 6,00, Chem Lab™
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso en laboratorio, mediciones de pH, trazable a SRM desde NIST |
| pH | 6.00 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1000 mL |
| Formulación | Citrato-NaOH |
| Olor | Odorless |
| Envase | Polietileno |
| Trazabilidad según el NIST | Yes |
| Información de solubilidad | Soluble in water |