Learn More
Solución de tampón de pH Jenway™, pH 10
Código de producto. 11470479
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 12 ml
pH:
7
10
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad pH unitSize
11470479 10 x 12 ml 10 paquete de 10
11460479 10 x 12 ml 7 paquete de 10
2 options
Código de producto. 11470479
Marca: Jenway 1615690
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ofrece una amplia gama de tampones de pH para cuidar de sus electrodos de pH Jenway. La solución de tampón de pH Jenway™ también ofrece una gama de soluciones de almacenamiento y de llenado adaptadas a su sonda específica.
Ofrece una amplia gama de tampones de pH para cuidar de sus electrodos de pH Jenway. También hay disponible una gama de soluciones de almacenamiento y de llenado adaptadas a su sonda específica.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Para microelectrodos de pH
pH 10
Forma física Liquid
Cantidad 10 x 12 ml
Envase Sobre de 12 ml