Learn More
Estándar de tampón de pH, pH 4.01, 6.87 y 9.1
Código de producto. 11934779 Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Cantidad:
60 ampollas
Tamaño de la unidad:
paquete de 60
Código de producto. 11934779
Marca: SI Analytics 1012661
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
SI Analytics™ pH Buffer Standard pH 4.01, 6.87 and 9.1 resists changes in pH when small quantities of an acid or an alkali are added to it.
  • Incluye certificado del fabricante
  • Mezcla, compuesta por los siguientes elementos: Agua, hidrogenoftalato de potasio
  • El producto no contiene ninguna cantidad relevante de materiales con valores críticos que se deben supervisar en el lugar de trabajo.
  • Absorción con material aglutinante de líquidos (arena, diatomita, aglutinantes ácidos, aglutinantes universales, serrín)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 100°C
Color Incolora
Densidad 1.01g/cm3
pH 4.01, 6.87 y 9.18
Forma física Liquid
Cantidad 60 ampollas
Formulación Water, potassium hydrogenphthalate
Olor Odorless
Envase Ampollas FIOLAX™
Esterilidad Sterile
Presión de vapor 23hPa
Información de solubilidad Fully miscible in water