Learn More
Solución de tampón de pH, pH 6, Fisher Chemical™
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
Descripción
Tampones sin mercurio a 25 °C (pH4 y pH10 coloreados) con una vida útil más prolongada. Se suministra con un certificado detallado de análisis, que describe la trazabilidad al NIST. Los datos de dependencia de la temperatura están impresos en la etiqueta, así como los números de lote y las fechas de caducidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Sin designar |
| pH | 6 |
| Cantidad | 5 L |