Learn More
Sobres de tampón técnico de calibración de pH 5,00, Hanna Instruments™
Código de producto. 13455469
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
13455469 20 ml paquete de 25
1 options
Código de producto. 13455469 Proveedor Hanna Instruments N.º de proveedor HI5000502
Edge
Tampón de calibración de pH 5,00 técnico de calidad superior trazable a NIST y se suministra con un Certificado de análisis.
  • Tampón de calibración de pH 5,00 técnico de calidad superior trazable a NIST y se suministra con un Certificado de análisis
  • Se suministra con un Certificado de análisis
  • Precisión de +/– 0,01 de pH a 25 °C
  • Tabla de temperatura del valor de pH real a varias temperaturas impreso en cada sobre
  • Fabricado de acuerdo con las normas ISO3696/BS3978 utilizando sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas de control de peso y material de vidrio de clase A
  • Ambiente de temperatura controlada con termómetros certificados 
  • Los valores notificados son precisos a +/– 0,01 de pH @ 25 °C y son trazables a los materiales de referencia estándar (SRM) del NIST
Especificaciones
Color Sin designar
Concentración Del >1 al <10%
pH 5
Forma física Líquido
Cantidad 20 ml
Formulación Ácido cítrico monohidrato 2
Olor Inodoro
Envase Paquete de 25
Trazabilidad según el NIST
Indicaciones de peligro
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.