Learn More
pH Buffer Solution, Jenway™
Click to view available options
pH:
2
9.22
Tamaño de la unidad:
500 ml
Descripción
- Solución de almacenamiento para electrodos de pH
- Botella de 500 mL
Especificaciones
Especificaciones
| pH | 2 |
| Cantidad | 500 mL |