Learn More
Solución tampón de pH, Crison Instruments™
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | Punto de ebullición 100 °C |
| Color | Sin designar |
| pH | 9.21 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 125 ml |
| Tipo de solución | Tampón |
| Formulación | Borax, también contiene germicidas |
| Olor | Inodoro |
| Trazabilidad según el NIST | Sí |
| Información de solubilidad | En agua a 20 °C completa |