Learn More
Tampón de pH, pH 5, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12860317 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. 12860317
Marca: Reagecon 505025MF
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tampones sin mercurio a 25 °C (pH4 y pH10 coloreados) con una vida útil más prolongada. Se suministra con un certificado detallado de análisis, que describe la trazabilidad al NIST. Los datos de dependencia de la temperatura están impresos en la etiqueta, así como los números de lote y las fechas de caducidad.
Especificaciones
pH 5
Cantidad 5 L