Descripción
- Incluye certificado del fabricante
- Mezcla, compuesta por los siguientes elementos: Agua, carbonato sódico, hidrogencarbonato de sodio
- El producto no contiene ninguna cantidad relevante de materiales con valores críticos que se deben supervisar en el lugar de trabajo
- Absorber con material aglutinante de líquidos (arena, diatomita, aglutinantes ácidos, aglutinantes universales, aserrín)
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 100°C |
| Color | Amber |
| Densidad | 1.01g/cm3 |
| pH | 4, 7 y 10 |
| Forma física | Liquid |
| Cantidad | 60 ampollas |
| Formulación | Water, sodium carbonate, sodium hydrogencarbonate |
| Olor | Odorless |
| Envase | Ampollas FIOLAX™ |
| Esterilidad | Sterile |
| Mostrar más |