Learn More
Solución tampón de pH 7,41 a 25 °C de acuerdo con la Farmacopea europea (EP), Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 10708448 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. 10708448
Marca: Reagecon EP741
Solución tampón probada, certificada, trazable al NIST y estable en estante.
  • Norma de referencia de la Farmacopea europea (EP), material de referencia de la Farmacopea europea (EP)
  • Probado y certificado por un método de prueba acreditado por ISO17025 (INAB Ref: 264T) y trazable al NIST.
  • Estabilidad garantizada durante toda su vida útil, incluso después de abrir el frasco.
Especificaciones
Descripción Accuracy ± 0.01 pH units
pH 7.41 ±0.01
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de HDPE GL45