Learn More
pH 5.5 eluyente tamponado de fosfato potásico monobásico/dibásico de acuerdo con la Farmacopea de Estados Unidos (USP), Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 12802483 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
12802483 500 ml 500 ml
1 options
Código de producto. 12802483
Marca: Reagecon USP8905
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Eluyente tamponado fácil de usar, probado, certificado, trazable a NIST y estable en estante.
  • Eluyente tamponado para cromatografía, fase móvil de eluyente tamponado
  • Desarrollado, formulado y especificado de acuerdo con los requisitos de la farmacopea de Estados Unidos
  • Trazable a NIST
  • Estabilidad garantizada durante toda su vida útil, incluso después de abrir el frasco.
Especificaciones
Descripción del artículo pH 5.5 ± 0,02 unidades de pH
Cantidad 500 ml
Almacenamiento Frasco de HDPE GL45
Para utilizar con Eluyente de fase móvil