Learn More
Tampón estándar de ph 4, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16391206 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
16391206 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 16391206
Marca: SPEX Certiprep PHBUFF4500
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
pH4 Unidades SI
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material pH 4 Buffer Standard
Concentración 4 mol/L
Para utilizar con (aplicación) pH Calibration
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Forma física Liquid
Cantidad 500 mL
Tipo de solución Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Diverso
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio