Learn More
Solución tampón de acetato de pH 4,6 conforme con la Farmacopea europea (EP), Reagecon
Tienda Reagecon Productos
Descripción
- Solución tampón conforme con la farmacopea europea (EP)
- Probado y certificado por un método de prueba acreditado por ISO17025 (INAB Ref: 264T) y trazable al NIST.
- Estabilidad garantizada durante toda su vida útil, incluso después de abrir el frasco.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Accuracy ± 0.02 pH units |
| Para utilizar con (aplicación) | Monografías de productos |
| pH | 4.6 ±0.02 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1 L |
| Envase | Frasco de HDPE GL45 |