Learn More
Solución tampón de pH 3,776 DIN 19266 a 25 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 15142077 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 15142077
Marca: Reagecon 103776
Solución tampón probada, certificada, trazable al NIST y estable en estante.
  • Estándar de referencia de tampón de pH, material de referencia de tampón de pH
  • Probada y certificada por un método de prueba acreditado por la ISO 17025 (Ref. INAB: 264T) y trazable al NIST.
  • Estabilidad garantizada durante toda su vida útil, incluso después de abrir el frasco.
Especificaciones
Descripción Accuracy ± 0.010 pH units
pH 3.76 ±0.010
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de HDPE GL45