Learn More
Solución tampón de pH 11,00 a 25 °C, Reagecon
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Descripción
- Estándar de referencia de tampón de pH, material de referencia de tampón de pH
- Probada y certificada por un método de prueba acreditado por la ISO 17025 (Ref. INAB: 264T) y trazable al NIST.
- Estabilidad garantizada durante toda su vida útil, incluso después de abrir el frasco.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Accuracy ± 0.05 pH units |
| pH | 11.00 ±0.05 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 500 mL |
| Envase | Frasco de HDPE GL45 |