Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para PGRPs/PGLYRP1 humano
Código de producto. 15485103
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15485103 96 pruebas 1 set
17185539 5 × 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15485103
Marca: Invitrogen™ EHPGLYRP1
ELISA
The Human PGRPs/PGLYRP1 ELISA quantitates Hu PGRPs in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu PGRPs. Principle of the method The Human PGRPs solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El reconocimiento inmunológico primario se basa en estructuras comunes entre los patógenos invasores. Se sabe que las moléculas de superficie bacteriana, como lipopolisacáridos (LPS) y peptidoglicanos (PGN), provocan reacciones inmunitarias que van desde la liberación de citoquinas hasta la fiebre. Recientemente, se ha identificado una familia de proteínas llamadas proteínas de reconocimiento de peptidoglicanos (PGRP) en ratones y humanos que se unen a peptidoglicanos expresados en bacterias grampositivas. El peptidoglicano (PGN) es un componente esencial de la pared celular de prácticamente todas las bacterias (1,2) y, por lo tanto, es un excelente objetivo para el reconocimiento por el sistema inmune innato eucariótico. Las PGRP (PGRP-L, PGRP-S, PGRP-Ia y PGRP-Ib) definen una nueva familia de moléculas de reconocimiento de patrones humanos (3). La PGRP-L se expresa principalmente en el hígado. Aunque el hígado no se considera un órgano inmunitario primario, el hígado participa en las defensas del huésped produciendo proteínas de fase aguda (por hepatocitos) en respuesta a infecciones y eliminando microorganismos de la sangre (4). La PGRP-S está presente en los neutrófilos e inhibe el crecimiento de bacterias grampositivas y, por lo tanto, puede funcionar como una proteína antibacteriana de neutrófilos (5). Sin embargo, la PGRP-S puede tener otra función, aún no identificada porque en los seres humanos se expresa en la médula ósea 50-100 veces más alto que en los neutrófilos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso O75594
Intervalo del ensayo 6,14-1500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 6 pg
Intervalo de calibración De 6 pg/ml a 1.500 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta PGRP humanas, se observa una reactividad cruzada inferior al 0,05 % con PGRP-1 beta humana y PGRP de ratón.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 8993
Símbolo de gen PGLYRP1
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inflamación
Volumen de muestra 1 μl de plasma; 1 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo SBBI68, PGLYRP, PGRP, PGRP-S, PGRPS, TAG7, TNFSF3L
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min