missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PGP9.5 (UCHL1) Monoclonal Antibody (OTI1B11), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17548864
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17548864 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17548864 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA814088S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PGP9.5 (UCHL1) Monoclonal antibody specifically detects PGP9.5 (UCHL1) in Human samples. It is validated for ELISA

Especificaciones

Antígeno PGP9.5 (UCHL1)
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B11
Concentración See Label
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica Uchl1
N.º de referencia del gen P09936
Alias de gen AW822034; C88048; epididymis luminal protein 117; epididymis secretory protein Li 53; gad; gracile axonal dystrophy; HEL-117; HEL-S-53; MGC133697 protein; NDGOA; neuron cytoplasmic protein 9.5; OTTHUMP00000218137; OTTHUMP00000218139; OTTHUMP00000218140; OTTHUMP00000218141; PARK5; PGP 9.5; PGP9.5; PGP95; protein gene product 9.5; R75593; ubiquitin carboxyl-terminal esterase; ubiquitin carboxyl-terminal esterase L1 (ubiquitin thiolesterase); ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1; ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase L1; ubiquitin carboxy-terminal hydrolase L1; ubiquitin C-terminal hydrolase; ubiquitin C-terminal hydrolase 1; ubiquitin C-terminal hydrolase L1; ubiquitin thioesterase L1; ubiquitin thiolesterase; ubiquitin thiolesterase L1; UCHL; UCHL1; UCH-L1; UCHL-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human UCHL1 (NP_004172) produced in E.coli.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7345
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.