Learn More
PGK2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | PGK2 |
|---|---|
| Concentración | 0.32 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16862034
|
Proteintech
13686-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16852034
|
Proteintech
13686-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
PGK2 is a form of phosphoglycerate kinase unique to spermatozoa. The autosomal PGK2 gene lacks introns and contains characteristics of a processed gene. The conservation of function in this processed PGK2 gene and its tissue-specific expression in spermatogenesis suggests that it exists as a compensatory response to the inactivation of the X-linked PGK1 gene in spermatogenic cells before meiosis.Especificaciones
| PGK2 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| P07205, P09041 | |
| 18663, 316265, 5232 | |
| PGK2 Fusion Protein Ag4553 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PGK2 |
| 0.32 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| PGK 2, PGK2, PGKB, PGKPS, phosphoglycerate kinase 2 | |
| Pgk2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |