missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PGK1 Monoclonal Antibody (22C5D8), Invitrogen™

Código de producto. 10073994
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
10073994 250 μg cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10073994

Marca: Invitrogen 459250

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This product reacts with Saccharomyces cerevisiae PGK1 - predicted molecular weight: 45 kDa. Purity >95% by SDS-PAGE.

PGK1 Monoclonal antibody specifically detects PGK1 in Yeast samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PGK1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 22C5D8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación HEPES buffered saline with 0.02% sodium azide
génica PGK1
Alias de gen cell migration-inducing gene 10 protein; epididymis secretory sperm binding protein Li 68p; HEL-S-68p; MIG10; OK/SW-cl.110; Pgk; Pgk1; Pgk-1; PGKA; Phosphoglycerate kinase; phosphoglycerate kinase 1; Primer recognition protein 2; PRP 2; YCR012W; YCR12W
Símbolos de los genes PGK1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full-length native S. cerevisiae pGK protein (purified)
Método de purificación purified
Cantidad 250 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 850370
Especies diana Yeast
Contenido y almacenamiento 4° C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.