Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA competitivo de enzimas PGFM
Código de producto. 15815863
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 96
15815863 96 pruebas paquete de 96
17825017 10 x 96 pruebas paquete de 10
2 options
Código de producto. 15815863
Marca: Invitrogen™ EIAPGFM
Includes
Placas prerecubiertas, patrón, anticuerpo detector, conjugado con HRP, tampón de ensayo, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa y hoja de datos técnicos específicos del lote.
ELISA competitivo
The PGFM Enzyme ELISA quantitates PGFM in serum,plasma,urine,dried fecal extracts,or cell culture medium.
Principle of the method
The PGFM Competitive ELISA research-use-only kit designed to quantitatively measure PGFM present in fecal extracts,urine,serum,and plasma samples. A PGFM standard is provided to generate a standard curve for the assay and all samples should be read off the standard curve. Standards or diluted samples are pipetted into a clear microtiter plate coated with an antibody to capture rabbit IgG. A PGFM-peroxidase conjugate is added to the standards and samples in the wells. The binding reaction is initiated by the addition of a rabbit polyclonal antibody highly specific to PGFM to each well. After a 1-hour incubation,the plate is washed and substrate is added. The substrate reacts with the bound PGFM-peroxidase conjugate. After a short incubation,the reaction is stopped and the intensity of the generated color is detected in a microtiter plate reader capable of measuring at 450 nm.
Rigorous validation
Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity,specificity,precision,and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
En muchas especies, la prostaglandina uterina y placentaria F2alfa (PGFM) está involucrada en la regulación de los procesos reproductivos y relacionados con el embarazo, tales como el desarrollo embrionario, el inicio del parto y la reanudación de la actividad ovárica. La prostaglandina F2alfa se metaboliza en PGFM durante el primer paso a través de los pulmones. La PGFM tiene una vida media más larga en circulación periférica que la PGF2alfa y se ha aplicado como un marcador analítico útil de PGF2alfa. La PGFM es idéntica en todas las especies, por lo que este kit debe medir la PGFM a partir de fuentes distintas de las probadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo 50-3200 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 20,8 pg
Descripción Kit de ELISA competitivo de PGFM
ensayo Ensayo multiplex en la plataforma Luminex
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Método de detección Fluorescencia
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Prostaglandina
Tipo de muestra Extracto fecal, Orina, Plasma, Sobrenadante, Suero
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, ensayos de actividad, biología de proteínas, biología reproductiva, inflamación, estrés oxidativo, metabolismo, señalización celular, epigenética, hematología, daños del ADN, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de hormonas esteroideas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
CV interensayo 9,7%
CV intraensayo 9,2%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección conjugado con HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biología reproductiva
Volumen de muestra Extracto fecal, 50 μl; plasma, 6,25 μl; suero, 6,25 μl; sobrenadante, 50 μl; orina, 6,25 μl
Requisitos de almacenamiento -20 °C
Objetivo Productos químicos
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 1 h 30 min