Learn More
PGD Mouse anti-Human, CoraLite 594, Clone: 2A10G4, Proteintech
Código de producto. p-7227643 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
17781449 20 μL 20 microlitros
17771449 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17781449
Marca: Proteintech CL5946791620UL
Mouse Monoclonal Antibody
PGD Monoclonal antibody specifically detects PGD in Human samples. It is validated for IF
Especificaciones
Antígeno PGD
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 2A10G4
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite 594
Formulación PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
N.º de referencia del gen NM_002093
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5226
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1