Learn More
PGD Mouse anti-Human, CoraLite 594, Clone: 2A10G4, Proteintech
Código de producto. 17781449 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17781449 20 μL 20 microlitros
17771449 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17781449 Proveedor Proteintech N.º de proveedor CL5946791620UL
Mouse Monoclonal Antibody
PGD Monoclonal antibody specifically detects PGD in Human samples. It is validated for IF
Especificaciones
Antígeno PGD
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 2A10G4
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite 594
Formulación PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
N.º de referencia del gen NM_002093
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5226
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1