missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PGCD Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11526722
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11526722 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11526722

Marca: Invitrogen™ PA129492

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PA1-29492 detects PGCD from human, mouse, rat samples.

Probably plays a specific functional role in the rods and/or cones of photoreceptors. It may be the enzyme involved in the resynthesis of cGMP required for recovery of the dark state after phototransduction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PGCD
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.75 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación Tris glycine with 0.5% BSA, 30% glycerol and 0.02% Sodium azide; pH 7.4-7.9
génica GUCY2D
N.º de referencia del gen P51839, Q02846
Alias de gen cone rod dystrophy 6; CORD5; CORD6; CYGD; guanylate cyclase 2d; guanylate cyclase 2D, membrane (retina-specific); guanylate cyclase 2D, retinal; Guanylate cyclase, olfactory; guanylyl cyclase 2d; guanylyl cyclase D; GUC1A4; GUC2D; GUCY2D; LCA; LCA1; olfactory guanylyl cyclase GC-D; RCD2; RETGC; RETGC1; RETGC-1; retinal guanylate cyclase 1; retinal guanylyl cyclase 1; Rod outer segment membrane guanylate cyclase; ROSGC; ROS-GC; ROS-GC1
Símbolos de los genes GUCY2D
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic C-terminal peptide corresponding to unique amino acid sequences on Particulate Guanylyl Cyclase D protein.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 113911, 14918, 3000
Especies diana Human, Mouse, Rat, Baboon
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.