missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PGBD2 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15654215
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15654215 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15654215

Marca: Invitrogen™ PA550284

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody detects endogenous levels of total PGBD2 protein.

The piggyBac family of proteins, found in diverse animals, are transposases related to the transposase of the canonical piggyBac transposon from the moth, Trichoplusia ni. This family also includes genes in several genomes, including human, that appear to have been derived from the piggyBac transposons. This gene belongs to the subfamily of piggyBac transposable element derived (PGBD) genes. The PGBD proteins appear to be novel, with no obvious relationship to other transposases, or other known protein families. The exact function of this gene is not known. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PGBD2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica PGBD2
N.º de referencia del gen Q6P3X8
Alias de gen PGBD2; piggyBac transposable element derived 2; piggyBac transposable element-derived protein 2
Símbolos de los genes PGBD2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Fusion protein corresponding to residues near the C terminal of human PiggyBac transposable element derived 2.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 267002
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.