missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PGAM1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16895634 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16895634 20 μL 20 microlitros
16885634 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16895634

Marca: Proteintech 161261AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody is specific to PGAM1.

PGAM1 belongs to the phosphoglycerate mutase family. PGAM1 is an important component of glucose and 2,3-BPGA (2,3-bisphosphoglycerate) metabolism and catalyzes the reversible reaction of 3-phosphoglycerate (3-PGA) to 2-phosphoglycerate (2-PGA) in the glycolytic pathway. The PGAM1 protein is a dimeric enzyme containing, in different tissues, different proportions of a slow-migrating muscle (MM) isozyme, a fast-migrating brain (BB) isozyme, and a hybrid form (MB). Mutations in PGAM1 cause muscle phosphoglycerate mutase efficiency, also known as glycogen storage disease X. Recombit human PGAM protein, fused to His-tag at N-terminus, was expressed in E.coli and purified by using conventional chromatography techniques.

Especificaciones

Antígeno PGAM1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PGAM1
N.º de referencia del gen P18669, P25113, Q9DBJ1
Alias de gen BPG dependent PGAM 1, PGAM B, PGAM1, PGAMA, Phosphoglycerate mutase 1
Símbolos de los genes PGAM1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PGAM1 Fusion Protein Ag9110
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 18648, 24642, 5223
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.