Learn More
PFKL Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30235418 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30235418 150 μL 150 microlitros
30236503 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30235418
Marca: Proteintech 683851IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
The PFKL antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PFKL. This antibody recognizes human, mouse, rat, rabbit, pig antigen. The PFKL antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno PFKL
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1H2G2
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes DKFZp686G1648; DKFZp686L2097; FLJ30173; FLJ40909; PFK-B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5211
Especies diana Human, Mouse, Rat, Rabbit, Pig
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 85 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1