missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PFKFB4 Antibody (OTI1C8), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30150656
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30150656 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30150656

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP273340CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PFKFB4 Monoclonal antibody specifically detects PFKFB4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PFKFB4
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C8
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 4,6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase-4,6PF-2-K/Fru-2,6-P2ase 4,6PF-2-K/Fru-2,6-P2ase testis-type isozyme, bifunctional enzyme with kinase and biphosphatase activities, PFK/FBPase 4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human PFKFB4 (NP_004558) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5210
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.