missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PFKFB3-Specific Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 594, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7227592 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17771379 20 μL 20 microlitros
17619936 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17771379 Proveedor Proteintech N.º de proveedor CL5941376320UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PFKFB3-Specific Polyclonal antibody apecifically detetects PFKFB3-Specific antigen in Human, Mouse, Rat Samples. It is validated for Immunofluorescence.

Especificaciones

Antígeno PFKFB3-Specific
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 1000 ug/mL
Conjugado CoraLite 594
Formulación PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC040482
Símbolos de los genes PFKFB3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PFKFB3-Specific fusion protein Ag4744
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5209
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light.
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.