missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PffBT4T-2DT, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 17146524
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17146524 500 mg 500 miligramos
17126524 100 mg 100 miligramos
17136524 250 mg 250 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17146524

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H66014.ME

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1430201-60-7
Fórmula molecular (C{6}{6}H{9}{6}N{2}S{5}F{2})n
Sinónimo Poly[(5,​6-​difluoro-​2,​1,​3-​benzothiadiazole-​4,​7-​diyl)​[3,​3 '''-​bis(2-​decyltetradecyl)​[2,​2 ':5 ',​2 '':5 '',​2 '''-​quaterthiophene]​-​5,​5 '''-​diyl]​]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material PffBT4T-2 DT
Cantidad 500 mg
Forma física Solid

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.