Learn More
PFDN2 Antibody (05), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
220.00€ - 326.00€
Especificaciones
| Antígeno | PFDN2 |
|---|---|
| Clon | 05 |
| Dilución | ELISA 1:1000-1:2000 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18695488
|
Novus Biologicals
NBP3-06550-100ul |
100 μg |
326.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18685527
|
Novus Biologicals
NBP3-06550-50ul |
50 μg |
220.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
PFDN2 Monoclonal antibody specifically detects PFDN2 in Human samples. It is validated for ELISAEspecificaciones
| PFDN2 | |
| ELISA 1:1000-1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| PFD2, prefoldin 2, prefoldin subunit 2 | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human PFDN2 (Uniprot#: Q9UHV9; Met1-Ser154). | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 05 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Signal Transduction | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 5202 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified |