missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PFDN1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16653565
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16653565 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16653565

Marca: Invitrogen™ PA599315

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total PFDN1.

This gene encodes a member of the prefoldin beta subunit family. The encoded protein is one of six subunits of prefoldin, a molecular chaperone complex that binds and stabilizes newly synthesized polypeptides, thereby allowing them to fold correctly. The complex, consisting of two alpha and four beta subunits, forms a double beta barrel assembly with six protruding coiled-coils.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PFDN1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica PFDN1
N.º de referencia del gen O60925, Q9CWM4
Alias de gen 2700086I23Rik; AA408327; AU044714; PDF; PFD1; PFDN1; prefoldin 1; prefoldin subunit 1; Unknown (protein for MGC:128261)
Símbolos de los genes PFDN1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human PFDN1(Accession O60925), corresponding to amino acid residues E15-G65.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5201, 67199
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.