Learn More
Bohlender™ Tubos flexibles de PFA BOLA™, 0,5 m
Código de producto. p-8004391
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
NW 13
NW 14
NW 16
NW 19
NW 21
NW 23
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
10297451 NW 23 cada uno
10698774 NW 14 cada uno
10063501 NW 13 cada uno
10459771 NW 19 cada uno
10449771 NW 16 cada uno
10165691 NW 21 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10297451 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor S182218
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para una fácil manipulación de líquidos. Los tubos flexibles de PFA tienen un radio de curvatura estrecho para una mínima reducción de la sección transversal
Tubos corrugados con corrugaciones circulares alrededor del eje longitudinal y los extremos de los tubos cilíndricos con una longitud de 40 mm que pueden, por ejemplo, conectarse directamente a accesorios, llaves de paso o conectores de mangueras. Junto con las juntas de tornillo de laboratorio BOLA, la conexión completamente hermética y adecuada para el vacío.
  • Ideal para conexiones con vibraciones
  • Se puede utilizar con un radio de curvatura pequeño
  • Para la compensación de expansiones térmicas
  • Para una fácil manipulación de líquidos
  • De flexibles a altamente flexibles
  • El radio de curvatura estrecho provoca una pequeña reducción de la sección transversal
  • No poroso
  • Translúcido
Compliance
FDA
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 20,9 mm
Material PFA
Diámetro exterior (imperial) 25,4 mm
Longitud global (métrico) 0,5 m
Para utilizar con (aplicación) Conexiones con vibraciones; compensación de expansiones térmicas
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -200 °C
Tamaño de los tubos NW 23
Color Transparente
Flexibility Muy flexible
Presión máxima 1,2 bar
Max. Operating Temperature (Metric) de 260 °C
Tipo de producto Tubos de plástico flexibles